Przejdź do
BDPH9BCD84FB
Bide Pharmatech
6-Bromo-4-methoxypyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbonitrile
Synonim(y):
6-bromo-4-methoxypyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H6O1N3Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.07
MDL number:
Produkt BDPH9BCD84FB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H6BrN3O/c1-14-8-2-7(10)5-13-9(8)6(3-11)4-12-13/h2,4-5H,1H3
Inchi Key
JTEWRYBKHXGXHP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)