Merck
BDPH9BCD85A3
Bide Pharmatech
tert-Butyl 3-((4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)methyl)azetidine-1-carboxylate
Synonim(y):
tert-butyl 3-((4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)methyl)azetidine-1-carboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C15H28O4N1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCD85A3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C15H28BNO4/c1-13(2,3)19-12(18)17-9-11(10-17)8-16-20-14(4,5)15(6,7)21-16/h11H,8-10H2,1-7H3
Inchi Key
ZBUVYHVQMDQQLA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)