Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD85B0

Bide Pharmatech

Ethyl isoxazole-5-carboxylate

Synonim(y):

ethyl 5-isoxazolecarboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H7O3N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.13
MDL number:
Produkt BDPH9BCD85B0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H7NO3/c1-2-9-6(8)5-3-4-7-10-5/h3-4H,2H2,1H3

Inchi Key

JOWMDIFULFYASV-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under Ethyl isoxazole-5-carboxylate


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów