Merck
BDPH9BCD864B
Bide Pharmatech
7-Methyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane dihydrochloride
Synonim(y):
7-methyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane dihydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H18N2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCD864B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H16N2.2ClH/c1-10-4-2-8(3-5-10)6-9-7-8;;/h9H,2-7H2,1H3;2*1H
Inchi Key
IRAPLIBTHNEENQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)