Merck
BDPH9BCD873F
Bide Pharmatech
3-(Benzyloxy)cyclobutanol
Synonim(y):
3-(benzyloxy)cyclobutanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
MDL number:
Produkt BDPH9BCD873F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H14O2/c12-10-6-11(7-10)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2
Inchi Key
ZGSDRBWWICYJBU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Coloeless or white to yellow-brown liquid or semi-solid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-(Benzyloxy)cyclobutanol
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)