Przejdź do
BDPH9BCD8AEF
Bide Pharmatech
2-Amino-N-(3-fluorophenyl)benzamide
Synonim(y):
2-amino-N-(3-fluorophenyl)benzamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H11O1N2F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.24
MDL number:
Produkt BDPH9BCD8AEF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H11FN2O/c14-9-4-3-5-10(8-9)16-13(17)11-6-1-2-7-12(11)15/h1-8H,15H2,(H,16,17)
Inchi Key
UUNGQEZMZQDIKE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)