Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD8E61

Bide Pharmatech

Methyl 2-(5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetate

Synonim(y):

methyl 2-(5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H8O2N1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.16
MDL number:
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C9H8F3NO2/c1-15-8(14)4-7-3-2-6(5-13-7)9(10,11)12/h2-3,5H,4H2,1H3

Inchi Key

NRNPXRRCVOQOMJ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów