Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD908F

Bide Pharmatech

6-Morpholinobenzo[d]thiazol-2-amine

Synonim(y):

6-(4-morpholinyl)-1,3-benzothiazol-2-ylamine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H13O1N3S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.31
MDL number:
Produkt BDPH9BCD908F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C

Inchi Code

1S/C11H13N3OS/c12-11-13-9-2-1-8(7-10(9)16-11)14-3-5-15-6-4-14/h1-2,7H,3-6H2,(H2,12,13)

Inchi Key

JDHQHFVILFUOFG-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów