Merck
BDPH9BCD90B2
Bide Pharmatech
1-(1-Benzylpiperidin-3-yl)ethan-1-one
Synonim(y):
1-(1-benzyl-3-piperidinyl)ethanone
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H19O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.31
MDL number:
Produkt BDPH9BCD90B2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C14H19NO/c1-12(16)14-8-5-9-15(11-14)10-13-6-3-2-4-7-13/h2-4,6-7,14H,5,8-11H2,1H3
Inchi Key
PSOOKVRLQJHUPX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)