Merck
BDPH9BCD91C9
Bide Pharmatech
3-(4-Fluorophenyl)-4-iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Synonim(y):
3-(4-fluorophenyl)-4-iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Produkt BDPH9BCD91C9 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H8FIN2/c1-14-6-9(12)10(13-14)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-6H,1H3
Inchi Key
PKZRCHUNKHWGKZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)