Merck
BDPH9BCD9218
Bide Pharmatech
Methyl 4-(benzyloxy)-6-(hydroxymethyl)picolinate
Synonim(y):
methyl 4-(benzyloxy)-6-(hydroxymethyl)picolinate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C15H15O4N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.29
MDL number:
Produkt BDPH9BCD9218 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C15H15NO4/c1-19-15(18)14-8-13(7-12(9-17)16-14)20-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-8,17H,9-10H2,1H3
Inchi Key
NYHLPFDPCZFHSW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)