Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD9269

Bide Pharmatech

6-(Cyclohexyloxy)nicotinaldehyde

Synonim(y):

6-(cyclohexyloxy)nicotinaldehyde

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C12H15O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.26
MDL number:
Produkt BDPH9BCD9269 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C12H15NO2/c14-9-10-6-7-12(13-8-10)15-11-4-2-1-3-5-11/h6-9,11H,1-5H2

Inchi Key

KTDSNAKFASLMHF-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 6-(Cyclohexyloxy)nicotinaldehyde




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów