Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD9480

Bide Pharmatech

N-Methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzenesulfonamide

Synonim(y):

N-methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzenesulfonamide

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C13H20O4N1S1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.18
MDL number:
Produkt BDPH9BCD9480 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C13H20BNO4S/c1-12(2)13(3,4)19-14(18-12)10-8-6-7-9-11(10)20(16,17)15-5/h6-9,15H,1-5H3

Inchi Key

AITDMODMAQQHQN-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów