Przejdź do
BDPH9BCD94CD
Bide Pharmatech
N-((3-(4-Fluorophenyl)propanoyl)oxy)methanesulfonamide
Synonim(y):
N-((3-(4-fluorophenyl)propanoyl)oxy)methanesulfonamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H12O4N1S1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.27
MDL number:
Produkt BDPH9BCD94CD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H12FNO4S/c1-17(14,15)12-16-10(13)7-4-8-2-5-9(11)6-3-8/h2-3,5-6,12H,4,7H2,1H3
Inchi Key
UQXJGIBNZMIJEF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Danger
pictograms
FlameCorrosion
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)