Merck
BDPH9BCD96AD
Bide Pharmatech
2-(Vinyloxy)tetrahydro-2H-pyran
Synonim(y):
tetrahydro-2H-pyran-2-yl vinyl ether
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.17
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-2-8-7-5-3-4-6-9-7/h2,7H,1,3-6H2
Inchi Key
BYUNYALHUMSCSA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Vinyloxy)tetrahydro-2H-pyran
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Danger
Piktogramy
Flame
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)