Merck
BDPH9BCD972C
Bide Pharmatech
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinazoline
Synonim(y):
2-chloro-6-(trifluoromethyl)quinazoline
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H4N2Cl1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.59
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C9H4ClF3N2/c10-8-14-4-5-3-6(9(11,12)13)1-2-7(5)15-8/h1-4H
Inchi Key
XGKICHJOVNGJBU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)