Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD9754

Bide Pharmatech

4,6-Dichloro-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine

Synonim(y):

4,6-dichloro-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H4N4Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.03
MDL number:
Produkt BDPH9BCD9754 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H4Cl2N4/c1-12-2-3-4(7)9-6(8)10-5(3)11-12/h2H,1H3

Inchi Key

QLHBOALBAOKBJV-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów