Przejdź do
BDPH9BCD99E9
Bide Pharmatech
5-Bromo-6-iodo-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Synonim(y):
5-bromo-6-iodo-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H6N4Br1I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.96
MDL number:
Produkt BDPH9BCD99E9 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H6BrIN4/c1-13-5(9)4(8)3-6(10)11-2-12-7(3)13/h2H,1H3,(H2,10,11,12)
Inchi Key
QWAIFWIYPOWQDH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)