Merck
BDPH9BCD9A0F
Bide Pharmatech
4-Chloro-N-hydroxybenzimidamide
Synonim(y):
4-chloro-N-hydroxybenzenecarboximidamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Produkt BDPH9BCD9A0F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10-11/h1-4,11H,(H2,9,10)
Inchi Key
QBGONPQFBDUVPG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chloro-N-hydroxybenzimidamide
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)