Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD9A3C

Bide Pharmatech

7-Bromoquinoline-4-carboxylic acid

Synonim(y):

7-bromo-4-quinolinecarboxylic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H6O2N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.07
MDL number:
Produkt BDPH9BCD9A3C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H6BrNO2/c11-6-1-2-7-8(10(13)14)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H,(H,13,14)

Inchi Key

ZIFXOUMGHUOZED-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Gray to Yellow to Brown Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 7-Bromoquinoline-4-carboxylic acid


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów