Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD9BA6

Bide Pharmatech

2-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenol

Synonim(y):

2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenol

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCD9BA6 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H12O2/c1-9(2,11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,10-11H,1-2H3

Inchi Key

ZWAFTLGUMWLXJD-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid or Solid or Semi-solid or lump

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 2-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenol




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów