Merck
BDPH9BCD9BC9
Bide Pharmatech
2-(Trifluoromethyl)cyclopentanone
Synonim(y):
2-(trifluoromethyl)cyclopentanone
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H7O1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.12
MDL number:
Produkt BDPH9BCD9BC9 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H7F3O/c7-6(8,9)4-2-1-3-5(4)10/h4H,1-3H2
Inchi Key
LQVDWRMXWKNZNG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Trifluoromethyl)cyclopentanone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)