Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD9C93

Bide Pharmatech

2-(5-Bromo-1H-indol-3-yl)acetic acid

Synonim(y):

(5-bromo-1H-indol-3-yl)acetic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H8O2N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.08
MDL number:
Produkt BDPH9BCD9C93 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H8BrNO2/c11-7-1-2-9-8(4-7)6(5-12-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,12H,3H2,(H,13,14)

Inchi Key

WTFGHMZUJMRWBK-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: powder Colour: white to off-white to yellow to pale-brown

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów