Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD9D06

Bide Pharmatech

2-Chloro-N-cyclopropyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide

Synonim(y):

2-chloro-N-cyclopropyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzimidic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C16H21O3N1Cl1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.61
MDL number:
Produkt BDPH9BCD9D06 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C16H21BClNO3/c1-15(2)16(3,4)22-17(21-15)10-5-8-13(18)12(9-10)14(20)19-11-6-7-11/h5,8-9,11H,6-7H2,1-4H3,(H,19,20)

Inchi Key

JYYZOEZRCJOJAM-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów