Merck
BDPH9BCD9ED6
Bide Pharmatech
4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Synonim(y):
4-hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H5O3F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.12
MDL number:
Produkt BDPH9BCD9ED6 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)14-7-3-5(4-12)1-2-6(7)13/h1-4,13H
Inchi Key
GPJSLRQIOKFRFL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)