Merck
BDPH9BCDA1E9
Bide Pharmatech
1-(2-Bromophenyl)propan-2-ol
Synonim(y):
1-(2-bromophenyl)-2-propanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H11O1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.09
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C9H11BrO/c1-7(11)6-8-4-2-3-5-9(8)10/h2-5,7,11H,6H2,1H3
Inchi Key
RJKPOWPTZRARKB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or semi-solid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(2-Bromophenyl)propan-2-ol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)