Merck
BDPH9BCDA2C2
Bide Pharmatech
(3-Methylpyridin-4-yl)methanamine
Synonim(y):
(3-methyl-4-pyridinyl)methanamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.17
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA2C2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H10N2/c1-6-5-9-3-2-7(6)4-8/h2-3,5H,4,8H2,1H3
Inchi Key
DZMLSCJHELOPFT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (3-Methylpyridin-4-yl)methanamine
hstatements
signalword
Danger
pictograms
Corrosion
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)