Merck
BDPH9BCDA32E
Bide Pharmatech
4-Chloro-5-methylpicolinic acid
Synonim(y):
4-chloro-5-methyl-2-pyridinecarboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H6O2N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.58
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA32E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H6ClNO2/c1-4-3-9-6(7(10)11)2-5(4)8/h2-3H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
IIYOXHJTMDXVMM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chloro-5-methylpicolinic acid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)