Merck
BDPH9BCDA353
Bide Pharmatech
2-Azaspiro[4.5]decane-1,8-dione
Synonim(y):
2-azaspiro[4.5]decane-1,8-dione
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H13O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.21
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA353 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H13NO2/c11-7-1-3-9(4-2-7)5-6-10-8(9)12/h1-6H2,(H,10,12)
Inchi Key
WTURVMYPNLHFLO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Azaspiro[4.5]decane-1,8-dione
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)