Merck
BDPH9BCDA5F5
Bide Pharmatech
5-(Benzyloxy)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-5-oxopentanoic acid
Synonim(y):
5-(benzyloxy)-N-(tert-butoxycarbonyl)-5-oxonorvaline
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C17H23O6N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.37
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA5F5 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(15(20)21)9-10-14(19)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,20,21)
Inchi Key
AJDUMMXHVCMISJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)