Merck
BDPH9BCDA62E
Bide Pharmatech
5-Fluorothiazol-2-amine
Synonim(y):
5-fluoro-1,3-thiazol-2-amine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C3H3N2S1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.13
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA62E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C3H3FN2S/c4-2-1-6-3(5)7-2/h1H,(H2,5,6)
Inchi Key
HUUPNPWVDMNTAH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Fluorothiazol-2-amine
hstatements
signalword
Danger
pictograms
Skull and crossbones
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)