Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDA6FC

Bide Pharmatech

Methyl 4-Iodopyrrole-2-carboxylate

Synonim(y):

methyl 4-iodo-1H-pyrrole-2-carboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H6O2N1I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.02
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA6FC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H6INO2/c1-10-6(9)5-2-4(7)3-8-5/h2-3,8H,1H3

Inchi Key

KRNGDJYQOKCQCD-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under Methyl 4-Iodopyrrole-2-carboxylate


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów