Merck
BDPH9BCDABDC
Bide Pharmatech
1,8-Diazaspiro[4.5]decane dihydrochloride
Synonim(y):
1,8-diazaspiro[4.5]decane dihydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H18N2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCDABDC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H16N2.2ClH/c1-2-8(10-5-1)3-6-9-7-4-8;;/h9-10H,1-7H2;2*1H
Inchi Key
UPHOLJXKVDTBGG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)