Merck
BDPH9BCDADA0
Bide Pharmatech
6-(2,5-Dichlorophenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Synonim(y):
6-(2,5-dichlorophenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H7N5Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.09
MDL number:
Produkt BDPH9BCDADA0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H7Cl2N5/c10-4-1-2-6(11)5(3-4)7-14-8(12)16-9(13)15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,15,16)
Inchi Key
ATCGGEJZONJOCL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
pcodes
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)