Merck
BDPH9BCDAFC8
Bide Pharmatech
5,8-Dichloropyrido[2,3-d]pyridazine
Synonim(y):
5,8-dichloropyrido[2,3-d]pyridazine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H3N3Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.03
MDL number:
Produkt BDPH9BCDAFC8 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H3Cl2N3/c8-6-4-2-1-3-10-5(4)7(9)12-11-6/h1-3H
Inchi Key
QNGKPMNRSDSBMD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)