Merck
BDPH9BCDAFEE
Bide Pharmatech
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Synonim(y):
8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H4N2Cl1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.58
MDL number:
Produkt BDPH9BCDAFEE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H4ClF3N2/c9-6-3-5(8(10,11)12)4-14-2-1-13-7(6)14/h1-4H
Inchi Key
BWSHPRLSCABXRL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)