Merck
BDPH9BCDB0F0
Bide Pharmatech
4-Chloro-6-iodoquinazoline
Synonim(y):
4-chloro-6-iodoquinazoline
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H4N2Cl1I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.49
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB0F0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H4ClIN2/c9-8-6-3-5(10)1-2-7(6)11-4-12-8/h1-4H
Inchi Key
BDAIUOPDSRAOKI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Yellow - Pale-brown
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chloro-6-iodoquinazoline
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)