Przejdź do
BDPH9BCDB7C9
Bide Pharmatech
2-(Imidazo[2,1-b]thiazol-6-yl)acetic acid
Synonim(y):
imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylacetic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H6O2N2S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB7C9 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H6N2O2S/c10-6(11)3-5-4-9-1-2-12-7(9)8-5/h1-2,4H,3H2,(H,10,11)
Inchi Key
FQIBVYSYFWBQHP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)