Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDB9A1

Bide Pharmatech

3-Bromo-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole

Synonim(y):

3-bromo-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H7N2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.04
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB9A1 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H7BrN2/c7-5-4-8-9-3-1-2-6(5)9/h4H,1-3H2

Inchi Key

ASLSBGAOXZIHHP-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów