Merck
BDPH9BCDBA42
Bide Pharmatech
6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride
Synonim(y):
6-fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H14O1N2Cl1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.71
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C12H13FN2O.ClH/c13-9-1-2-10-11(7-9)16-15-12(10)8-3-5-14-6-4-8;/h1-2,7-8,14H,3-6H2;1H
Inchi Key
CWPSRUREOSBKBQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Powder or Crystals
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)