Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDBA55

Bide Pharmatech

tert-Butyl 3-hydroxy-4-oxopiperidine-1-carboxylate

Synonim(y):

tert-butyl 3-hydroxy-4-oxo-1-piperidinecarboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H17O4N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.25
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBA55 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-5-4-7(12)8(13)6-11/h8,13H,4-6H2,1-3H3

Inchi Key

QDLQOXCJAGFXNE-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to off white to Yellow Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów