Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDBB8C

Bide Pharmatech

2,4-Difluoro-5-methylbenzonitrile

Synonim(y):

2,4-difluoro-5-methylbenzonitrile

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H5N1F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.13
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBB8C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H5F2N/c1-5-2-6(4-11)8(10)3-7(5)9/h2-3H,1H3

Inchi Key

QUUFHRSTBTZWMA-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Yellow to Brown Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 2,4-Difluoro-5-methylbenzonitrile


signalword

Danger

pictograms

Skull and crossbones


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów