Przejdź do
BDPH9BCDBB93
Bide Pharmatech
2-(2-Isopropoxyphenyl)acetaldehyde
Synonim(y):
2-(2-isopropoxyphenyl)acetaldehyde
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBB93 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-9(2)13-11-6-4-3-5-10(11)7-8-12/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3
Inchi Key
LCNAMKFQUIFNEJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(2-Isopropoxyphenyl)acetaldehyde
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)