Merck
BDPH9BCDBE02
Bide Pharmatech
1-Bromocyclobutane-1-carbonitrile
Synonim(y):
1-bromocyclobutane-1-carbonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H6N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.01
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBE02 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C5H6BrN/c6-5(4-7)2-1-3-5/h1-3H2
Inchi Key
QZXIMWRBRVXDOY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Bromocyclobutane-1-carbonitrile
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)