Merck
BDPH9BCDBE45
Bide Pharmatech
tert-Butyl 4,7-diazaspiro[2.5]octane-7-carboxylate hydrochloride
Synonim(y):
tert-butyl 4,7-diazaspiro[2.5]octane-7-carboxylate hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H21O2N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.75
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBE45 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H20N2O2.ClH/c1-10(2,3)15-9(14)13-7-6-12-11(8-13)4-5-11;/h12H,4-8H2,1-3H3;1H
Inchi Key
BTGINIPKPAJNCY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)