Merck
BDPH9BCDBE8B
Bide Pharmatech
4-Nitrophthalonitrile
Synonim(y):
4-nitrophthalonitrile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H3O2N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.13
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H3N3O2/c9-4-6-1-2-8(11(12)13)3-7(6)5-10/h1-3H
Inchi Key
NTZMSBAAHBICLE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Nitrophthalonitrile
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)