Merck
BDPH9BCDBEBB
Bide Pharmatech
(2-Bromo-6-chloropyridin-3-yl)methanol
Synonim(y):
(2-bromo-6-chloropyridin-3-yl)methanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5O1N1Cl1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.47
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBEBB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H5BrClNO/c7-6-4(3-10)1-2-5(8)9-6/h1-2,10H,3H2
Inchi Key
CUVPULOYOCRYDC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)