Merck
BDPH9BCDC162
Bide Pharmatech
4-(Dimethylamino)picolinaldehyde
Synonim(y):
4-(dimethylamino)-2-pyridinecarbaldehyde
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H10O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.18
MDL number:
Produkt BDPH9BCDC162 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c1-10(2)8-3-4-9-7(5-8)6-11/h3-6H,1-2H3
Inchi Key
NPBXBYZPUPHVCV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Dimethylamino)picolinaldehyde
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)