Merck
BDPH9BCDC2BC
Bide Pharmatech
5-Methoxyquinolin-6-amine
Synonim(y):
5-methoxy-6-quinolinamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H10O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.2
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c1-13-10-7-3-2-6-12-9(7)5-4-8(10)11/h2-6H,11H2,1H3
Inchi Key
RJUWMZNBSHEASH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Methoxyquinolin-6-amine
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)