Merck
BDPH9BCDC30E
Bide Pharmatech
Methyl 6-chloro-4-methoxy-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carboxylate
Synonim(y):
methyl 6-chloro-4-methoxy-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H9O3N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.65
MDL number:
Produkt BDPH9BCDC30E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H9ClN2O3/c1-15-9-5-3-7(10(14)16-2)12-6(5)4-8(11)13-9/h3-4,12H,1-2H3
Inchi Key
OUFHVWNPQDQNCK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)